Tlačiť
2-Bromoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 58.16 EUR
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 229 °C
Teplota tavenia: 29…31 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007632
Číslo CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III