Tlačiť
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
OR7887-1G OR7887-5G OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA 315.68 EUR
APOSOR7887-1G APOSOR7887-5G APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃S
Teplota tavenia: 87…90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03426087
Číslo CAS: 849925-06-0