Tlačiť
4-Thiazolecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 99.34 EUR
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Mw: 129.1371 g/mol
Teplota tavenia: 196…199 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00623589
Číslo CAS: 3973-08-8