Tlačiť
8-Bromoquinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 75.01 EUR
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromoquinoline 98%
8-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota varu: 112…113 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191859
Číslo CAS: 16567-18-3