Tlačiť
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 238.73 EUR
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃O₂
Mw: 231.26 g/mol
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319482
Číslo CAS: 387350-86-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III