Tlačiť
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Oxo-1,2-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-5-carboxylic acid
OR7872-1G OR7872-5G OR7872-250MG
APOSOR7872-1GEA 249.15 EUR
APOSOR7872-1G APOSOR7872-5G APOSOR7872-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
Mw: 215.21 g/mol
Teplota tavenia: >234 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01567795
Číslo CAS: 386715-43-1