Tlačiť
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 210.99 EUR
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00232890
Číslo CAS: 395090-68-3