Tlačiť
4-Nitroindole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7858-1G OR7858-5G OR7858-25G
APOSOR7858-1GEA 24.95 EUR
APOSOR7858-1G APOSOR7858-5G APOSOR7858-25G
4-Nitroindole 97%
4-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 202…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010056
Číslo CAS: 4769-97-5