Tlačiť
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-4-methylpiperazine, 5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine
OR7840-1G OR7840-5G
APOSOR7840-1GEA 109.35 EUR
APOSOR7840-1G APOSOR7840-5G
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄BrN₃
Mw: 256.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368225
Číslo CAS: 364794-58-1