Tlačiť
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7835-1G OR7835-5G OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA 324.91 EUR
APOSOR7835-1G APOSOR7835-5G APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Vzorec: C₁₀H₉ClO₄S
Teplota tavenia: 251…253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037952
Číslo CAS: 849035-82-1