Tlačiť
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Methylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 43.32 EUR
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
Teplota tavenia: 59…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03490508
Číslo CAS: 124072-61-3