Tlačiť
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 129.56 EUR
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Vzorec: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Mw: 286.14 g/mol
Teplota tavenia: 190…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426071
Číslo CAS: 799283-93-5