Tlačiť
5-Bromo-3-methylindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 136.78 EUR
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Vzorec: C₉H₈BrN
Teplota tavenia: 76…82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04038746
Číslo CAS: 10075-48-6