Tlačiť
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 608.9 EUR
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 91…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037898
Číslo CAS: 58706-66-4