Tlačiť
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 163.26 EUR
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₂O₅
Teplota tavenia: 81…86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00800637
Číslo CAS: 22027-52-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III