Tlačiť
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 179.3 EUR
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Teplota tavenia: 177…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03695471
Číslo CAS: 65347-55-9