Tlačiť
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
OR7800T-100G OR7800T-1KG OR7800T-500G
APOSOR7800T-100GEA 86.24 EUR
APOSOR7800T-100G APOSOR7800T-1KG APOSOR7800T-500G
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Teplota tavenia: 211 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136044
Číslo CAS: 7512-17-6