Tlačiť
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7789-25G OR7789-5G OR7789-1G
APOSOR7789-25GEA 1432.41 EUR
APOSOR7789-25G APOSOR7789-5G APOSOR7789-1G
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃O₂S
Teplota tavenia: 119…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00202934
Číslo CAS: 388565-75-1