Tlačiť
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 36.5 EUR
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137843
Číslo CAS: 19798-81-3