Tlačiť
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydrazinylbenzenesulphonamide hydrochloride, (4-sulphamoylphenyl)hydrazine HCl, 4-Sulphonamidophenylhydrazine Hydrochloride
OR7764-100G OR7764-50G
APOSOR7764-100GEA 46.53 EUR
APOSOR7764-100G APOSOR7764-50G
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Vzorec: C₆H₉N₃O₂S
Teplota tavenia: 217…219 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052262
Číslo CAS: 17852-52-7