Tlačiť
2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR7758-100G OR7758-250G OR7758-25G
APOSOR7758-100GEA 76.61 EUR
APOSOR7758-100G APOSOR7758-250G APOSOR7758-25G
2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Teplota tavenia: 182…189 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012926
Číslo CAS: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
OSN: 1759
ADR: 8,II