Tlačiť
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7756-5G OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA 24.95 EUR
APOSOR7756-5G APOSOR7756-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClN₃
Teplota tavenia: 241…244 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673994
Číslo CAS: 2863-98-1