Tlačiť
4-Hydrazinobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydrazinylbenzoic acid
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 18.31 EUR
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
4-Hydrazinobenzoic acid
4-Hydrazinobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 217…219 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007581
Číslo CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5