Tlačiť
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mesitylhydrazine xhydrochloride
OR7753-1G OR7753-250MG OR7753-5G
APOSOR7753-1GEA 133.98 EUR
APOSOR7753-1G APOSOR7753-250MG APOSOR7753-5G
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₅ClN₂
Teplota tavenia: 167…173 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052268
Číslo CAS: 76195-82-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III