Tlačiť
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7744-25G OR7744-5G
APOSOR7744-25GEA 788.3 EUR
APOSOR7744-25G APOSOR7744-5G
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅NO₅
Mw: 243.1718 g/mol
Teplota tavenia: 226…229 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013446
Číslo CAS: 6642-29-1