Tlačiť
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7743-25G OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA 24.95 EUR
APOSOR7743-25G APOSOR7743-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅BrO₃
Teplota tavenia: 217…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006927
Číslo CAS: 81-86-7
EINECS: 201-382-3