Tlačiť
5-Nitro-o-toluonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 33.17 EUR
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitrile
5-Nitro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 103…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017040
Číslo CAS: 939-83-3