Tlačiť
3-Amino-4-methylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 24.95 EUR
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota tavenia: 156…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075083
Číslo CAS: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8