Tlačiť
4-Carboxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
OR7732-100G OR7732-25G OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA 106.15 EUR
APOSOR7732-100G APOSOR7732-25G APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
Mw: 165.94 g/mol
Teplota tavenia: 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151801
Číslo CAS: 14047-29-1