Tlačiť
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 24.91 EUR
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Mw: 150.23 g/mol
Teplota varu: 82…84 °C/0.8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466364
Číslo CAS: 19293-58-4
OSN: 2735
ADR: 8 II