Tlačiť
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7713-1G OR7713-5G OR7713-25G
APOSOR7713-1GEA 237.13 EUR
APOSOR7713-1G APOSOR7713-5G APOSOR7713-25G
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₆Cl₂N₂
Mw: 153.01 g/mol
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233971
Číslo CAS: 71670-77-4