Tlačiť
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA 33.17 EUR
APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₈Cl₂N₂
Teplota tavenia: 195…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115823
Číslo CAS: 13338-49-3