Tlačiť
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 111.36 EUR
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Mw: 222.29 g/mol
Hustota: 1.054 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037902
Číslo CAS: 849020-94-6