Tlačiť
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Cyclopropylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR7703-1G OR7703-250MG
APOSOR7703-1GEA 159.02 EUR
APOSOR7703-1G APOSOR7703-250MG
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O₂
Mw: 240.35 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426074
Číslo CAS: 179557-01-8