Tlačiť
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminobenzylamine, 4-BOC protected, 4-(Boc-amino)benzylamine, tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
OR7699-250MG OR7699-1G OR7699-5G
APOSOR7699-250MGEA 24.91 EUR
APOSOR7699-250MG APOSOR7699-1G APOSOR7699-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Mw: 222.29 g/mol
Teplota tavenia: 107…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183573
Číslo CAS: 220298-96-4