Tlačiť
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)homopiperazine
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 298.44 EUR
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Vzorec: C₉H₁₃BrN₄
Mw: 257.14 g/mol
Teplota tavenia: 203…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426069
Číslo CAS: 849021-44-9