Tlačiť
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 465.7 EUR
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈OS
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052307
Číslo CAS: 22053-74-3