Tlačiť
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpiperidine
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 121.14 EUR
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
1-Methyl-3-piperidinemethanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Teplota varu: 140…145 °C
Hustota: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006497
Číslo CAS: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5