Tlačiť
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Methylamino)benzylamine, 3-(Aminomethyl)-N-methylaniline
OR7679-1G OR7679-5G
APOSOR7679-1GEA 84.52 EUR
APOSOR7679-1G APOSOR7679-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Mw: 136.2 g/mol
Teplota varu: 148…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037894
Číslo CAS: 768343-60-8
OSN: 2735
ADR: 8 III