Tlačiť
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7676-5G OR7676-1G OR7676-250MG
APOSOR7676-5GEA 356.5 EUR
APOSOR7676-5G APOSOR7676-1G APOSOR7676-250MG
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Mw: 150.23 g/mol
Teplota varu: 60 °C/0.037mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037893
Číslo CAS: 57678-45-2