Tlačiť
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-[(Methylamino)methyl]aniline
OR7674-1G OR7674-5G OR7674-250MG
APOSOR7674-1GEA 44.93 EUR
APOSOR7674-1G APOSOR7674-5G APOSOR7674-250MG
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Teplota varu: 110 °C/0,15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035952
Číslo CAS: 38020-69-8
OSN: 2735
ADR: 8,III