Tlačiť
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 33.13 EUR
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₄N₂O
Mw: 108.1 g/mol
Teplota varu: 80…82 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 39…43 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03426065
Číslo CAS: 10070-92-5