Tlačiť
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
OR7658-1G OR7658-25G OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA 26.67 EUR
APOSOR7658-1G APOSOR7658-25G APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
Teplota tavenia: 77…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082593
Číslo CAS: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0