Tlačiť
2-Chloro-m-xylene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
OR7643-100G OR7643-25G OR7643-500G
APOSOR7643-100GEA 249.5 EUR
APOSOR7643-100G APOSOR7643-25G APOSOR7643-500G
2-Chloro-m-xylene 99%
2-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 182…183 °C
Hustota: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000565
Číslo CAS: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4