Tlačiť
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7631-100G OR7631-25G
APOSOR7631-100GEA 124.75 EUR
APOSOR7631-100G APOSOR7631-25G
4-Amino-3-bromobenzonitrile
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Teplota tavenia: 106…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861386
Číslo CAS: 50397-74-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III