Tlačiť
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
OR7616-25G OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA 310.03 EUR
APOSOR7616-25G APOSOR7616-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₂
Mw: 239.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039870
Číslo CAS: 458532-84-8