Tlačiť
6-Hydroxyindole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
OR7612-5G OR7612-1G OR7612-250MG
APOSOR7612-5GEA 216.21 EUR
APOSOR7612-5G APOSOR7612-1G APOSOR7612-250MG
6-Hydroxyindole 95%
6-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00152101
Číslo CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III