Tlačiť
4-(Aminomethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxybenzylamine
OR7611-5G OR7611-25G OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA 24.95 EUR
APOSOR7611-5G APOSOR7611-25G APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.16 g/mol
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19690971
Číslo CAS: 696-60-6
OSN: 3259
ADR: 8 III