Tlačiť
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 183.31 EUR
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Vzorec: C₄H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051519
Číslo CAS: 1190-92-7