Tlačiť
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-tert-butylpyrazole
OR7580-1G OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA 0 EUR
APOSOR7580-1G APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₃N₃
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067987
Číslo CAS: 82560-12-1